Merck
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.09
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
Clave InChI
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)