ENAH97BD0635
Enamine
1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-ene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1009088-250MG
JPY 27.200
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1009088-250MG
JPY 27.200
Iupac Name
4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene
Inchi Code
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3
InChI key
FAMJUFMHYAFYNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893