Merck
ENAH97A248D1
Enamine
ethyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.1
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O2/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4H,2,11-12H2,1H3
Clave InChI
QAQXPVWOWDLLFT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7404508
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)