Merck
ENAH97A1823D
Enamine
1-[(2-fluorophenyl)methyl]piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17FN2.2ClH/c13-12-4-2-1-3-10(12)9-15-7-5-11(14)6-8-15;;/h1-4,11H,5-9,14H2;2*1H
Clave InChI
HUUXUEJYEJNIOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7367183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7367183
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)