Merck
ENAH97A17C2C
Enamine
tris((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) toluene dipalladium
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
1007.87
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/3C17H14O.C7H8.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3*1-14H;2-6H,1H3;;/b3*13-11+,14-12+;;;
Clave InChI
QYONOEPROUQDKW-FNEBRGMMSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Pd].Cc1ccccc1
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28230254
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28230254
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)