Merck
ENAH961CEBE0
Enamine
5-(piperidin-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.69
Número MDL:
Iupac Name
5-(piperidin-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)10-5-4-8(7-16-10)9-3-1-2-6-15-9;/h4-5,7,9,15H,1-3,6H2;1H
Clave InChI
BURDNFLZCPTEQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703466
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)