Merck
ENAH961CEAF9
Enamine
2,4-dichloro-5-methoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.11
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO3S/c1-13-6-3-7(14(10,11)12)5(9)2-4(6)8/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
KUYMOOPZGNBTSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)