Merck
ENAH961CE7CA
Enamine
3-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.64
Número MDL:
Iupac Name
3-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-6(9(10,11)12)7-3-2-4-8(13)5-7;/h2-6H,13H2,1H3;1H
Clave InChI
VFRYRECPSSJYKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736143
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736143
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)