Merck
ENAH961CE798
Enamine
4-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-sulfonamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
EUR 112,60
250 MG
EUR 142,50
500 MG
EUR 198,40
1 G
EUR 241,30
2.5 G
EUR 433,70
5 G
EUR 620,90
10 G
EUR 896,50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26963-100MG
EUR 112,60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
EUR 112,60
250 MG
EUR 142,50
500 MG
EUR 198,40
1 G
EUR 241,30
2.5 G
EUR 433,70
5 G
EUR 620,90
10 G
EUR 896,50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.76
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26963-100MG
EUR 112,60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-N,N-dimethylpiperidine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-9(2)13(11,12)10-5-3-7(8)4-6-10;/h7H,3-6,8H2,1-2H3;1H
InChI key
AKMJUXUGXYGOSJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223031
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223031