Merck
ENAH961CE5BF
Enamine
1-iodo-2-methoxy-3-methyl-5-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-iodo-2-methoxy-3-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8INO3/c1-5-3-6(10(11)12)4-7(9)8(5)13-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
YXJUUBDOTCMEMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692074
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692074
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)