ENAH961CE3E9
Enamine
3-(oxan-3-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-8(6-11-4-1)9-7-12-5-3-10-9;/h8-10H,1-7H2;1H
Clave InChI
ZYDBDGYDIPRTKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27713315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)