Merck
ENAH961CE315
Enamine
tert-butyl (2S)-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(13)8-10(14)16-4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
LZYBAKVGAMQFLJ-VIFPVBQESA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7406532
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7406532
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)