ENAH961CE309
Enamine
methyl 3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c1-15-9(14)6-4-12-13-8(6)7-5-10-2-3-11-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
VGKYKNJCQYTDHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22025731
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)