Merck
ENAH961CE29A
Enamine
2-[4-(prop-2-enamido)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
mp
139-140
Iupac Name
[4-(acryloylamino)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-10(13)12-9-5-3-8(4-6-9)7-11(14)15/h2-6H,1,7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
IVFRPHRPKVUJDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5018103
Melting Point
139-140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5018103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)