ENAH961CE225
Enamine
1-(benzenesulfonyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
mp
169-170
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4S/c12-10(13)11(7-4-8-11)16(14,15)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,12,13)
Clave InChI
JMPVAFZBRIDHEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10150653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)