Merck
ENAH961CE1CA
Enamine
2-[2-(prop-2-enamido)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[2-(acryloylamino)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11(14)15/h2-6H,1,7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
VPYLZBYFCOSGRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5128734
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5128734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)