ENAH961CDF2A
Enamine
5-(methoxycarbonyl)-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(1R,5S)-5-(methoxycarbonyl)-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O5/c1-14-8(13)10-3-2-9(4-10,7(11)12)5-15-6-10/h2-6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
YROCENNZMAOZBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)