Merck
ENAH961CDECD
Enamine
1-[(3R)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.12
Número MDL:
Iupac Name
(R)-1-(3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8-2;;/h7-8H,3-5H2,1-2H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Clave InChI
GDFPXVLBTOWTOO-XCUBXKJBSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27708323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27708323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)