ENAH961CDE9B
Enamine
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H4ClF3N2/c12-10-7(5-16)9(11(13,14)15)6-3-1-2-4-8(6)17-10/h1-4H
Clave InChI
KRJNNNDBWSCOFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588983
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)