Merck
ENAH961CDD46
Enamine
4-(4-bromophenyl)-1,3-oxazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
mp
185-186
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-1,3-oxazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
Clave InChI
ZHTSSIRJJMSYHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3054624
Melting Point
185-186
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3054624
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)