Merck
ENAH961CDD1A
Enamine
1-cyclopropyl-3-fluoro-5-iodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-3-fluoro-5-iodobenzene
Inchi Code
1S/C9H8FI/c10-8-3-7(6-1-2-6)4-9(11)5-8/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
LLNPNIXRCAXKPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694716
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694716
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)