ENAH961CDCCF
Enamine
6-chloro-N2-cyclopropyl-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
mp
166-168
Iupac Name
6-chloro-N~2~-cyclopropyl-N~4~-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C9H14ClN5/c1-5(2)11-8-13-7(10)14-9(15-8)12-6-3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
Clave InChI
OOHIAOSLOGDBCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9527852
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)