Merck
ENAH961CDA68
Enamine
2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
175-176
Iupac Name
[(2-hydroxy-2-methylpropyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(2,10)4-7-3-5(8)9/h7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
LKBMJLBTAAOAMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4207411
Melting Point
175-176
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4207411
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)