Merck
ENAH961CDA11
Enamine
2-amino-3-(6-methylpyridin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
207-208
Iupac Name
2-amino-3-(6-methylpyridin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-6-3-2-4-7(11-6)5-8(10)9(12)13;;/h2-4,8H,5,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
RSBSSTPDJJFJCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735124
Melting Point
207-208
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735124
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)