Merck
ENAH961CD837
Enamine
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
356.93
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBrF3IS/c6-2-1-3(5(7,8)9)11-4(2)10/h1H
Clave InChI
BIVZBBRBNASNAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)