ENAH961CD712
Enamine
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-5H
Clave InChI
NSKSTUZQSQFGOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816826
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816826
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)