Merck
ENAH961CD6E0
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10F2O/c9-8(10)2-6(3-8)7-1-5(7)4-11/h4-7H,1-3H2
Clave InChI
IZZJXTGYOPVKOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)