Merck
ENAH961CD4A1
Enamine
{1-[(piperidin-3-yl)methyl]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-(piperidin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O.2ClH/c15-10-11-3-6-14(7-4-11)9-12-2-1-5-13-8-12;;/h11-13,15H,1-10H2;2*1H
Clave InChI
QODJQYHHWMTVCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735009
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735009
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)