ENAH961CD43A
Enamine
3-amino-5-ethynylbenzoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-amino-5-ethynylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO2.ClH/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(10)4-6;/h1,3-5H,10H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
QLQJNCXBIXYMJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)