Merck
ENAH961CD428
Enamine
2-ethynylpyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethynyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H,(H2,8,9)
InChI key
FDDMCWZGQTZWFR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216560
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)