ENAH95E7411D
Enamine
4-(3-methylthiophen-2-yl)piperidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(3-methylthiophen-2-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NS.ClH/c1-8-4-7-12-10(8)9-2-5-11-6-3-9;/h4,7,9,11H,2-3,5-6H2,1H3;1H
Clave InChI
WTNPGBDEQLWPHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143519
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)