ENAH95E74064
Enamine
N,2-dimethyloxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6-5-7(8-2)3-4-9-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QSVPVHZUAAKFET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27150102
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)