Merck
ENAH95E7403D
Enamine
rac-(2R,3R)-3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2S,3S)-3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)piperidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H22N2O4/c1-12(2,3)18-11(17)14-7-8-5-4-6-13-9(8)10(15)16/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
HYZWKQAIIIURNA-IUCAKERBSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100695
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)