Merck
ENAH95E7402F
Enamine
rac-2-tert-butyl 3-ethyl (1R,3R,4R,6S)-6-amino-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.82
Iupac Name
2-(tert-butyl) 3-ethyl (1S,3S,4S,6R)-6-amino-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H24N2O4.ClH/c1-5-19-12(17)11-8-6-9(15)10(7-8)16(11)13(18)20-14(2,3)4;/h8-11H,5-7,15H2,1-4H3;1H/t8-,9+,10-,11-;/m0./s1
Clave InChI
ZRPBPIHADJKKLN-JYXVGQNVSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439705
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)