ENAH95E73C62
Enamine
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(6-fluoropyridin-2-yl)propan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H11FN2/c1-6(5-10)7-3-2-4-8(9)11-7/h2-4,6H,5,10H2,1H3
Clave InChI
IAJPZGDSMSJCPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6842623
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)