Merck
ENAH95E73C34
Enamine
1-phenyl-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.32
Número MDL:
Iupac Name
1-phenyl-3-(1-pyrrolidinyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-13(11-15-8-4-5-9-15)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,14H2
Clave InChI
YDLCAQYNXGDYTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9125152
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9125152
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)