ENAH95E73AFD
Enamine
3-methylnaphthalen-2-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-methyl-2-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11(8)12;/h2-7H,12H2,1H3;1H
Clave InChI
VBKWOFQKNFMGPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8113851
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)