Merck
ENAH95E73822
Enamine
tert-butyl N-{2-[imino(2-methoxyethyl)oxo-lambda6-sulfanyl]ethyl}carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (2-(amino(2-methoxyethyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-7-17(11,14)8-6-15-4/h7H,5-6,8H2,1-4H3,(H2,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
AODXVDIXYQVHDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)