ENAH95E7378A
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,2S,4S)-6-oxobicyclo[2.2.2]octan-2-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((1S,2R,4R)-6-oxobicyclo[2.2.2]octan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-10-6-8-4-5-9(10)11(15)7-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,14,16)/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
HYHUVPOHLRRJPS-KXUCPTDWSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)