Merck
ENAH95E736CD
Enamine
methyl 2,2-difluoro-6-nitro-1,3-dioxaindane-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2,2-difluoro-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO6/c1-16-8(13)4-2-6-7(3-5(4)12(14)15)18-9(10,11)17-6/h2-3H,1H3
InChI key
CUQBFUWRBDUPHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20764426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20764426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)