Merck
ENAH95E73548
Enamine
5lambda4-thia-8-azaspiro[3.5]nonan-5-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.71
Número MDL:
Iupac Name
5-thia-8-azaspiro[3.5]nonane 5-oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NOS.ClH/c9-10-5-4-8-6-7(10)2-1-3-7;/h8H,1-6H2;1H
Clave InChI
RKDSNQUHDLLLBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148700
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)