Merck
ENAH95E7351F
Enamine
5-[(morpholin-4-yl)methyl]pyridine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(morpholinomethyl)picolinic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O3.2ClH/c14-11(15)10-2-1-9(7-12-10)8-13-3-5-16-6-4-13;;/h1-2,7H,3-6,8H2,(H,14,15);2*1H
InChI key
DAJVCJANYWUQQD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145429
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27145429
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)