Merck
ENAH95E72D2C
Enamine
2-bromo-7-chlorothieno[2,3-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.53
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-7-chlorothieno[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-5-3-4-1-2-10-7(9)6(4)11-5/h1-3H
Clave InChI
QLRUEOBCJUJGNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778166
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)