Merck
ENAH95E72CD9
Enamine
ethyl 2-amino-5,5-dimethylhexanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.74
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5,5-dimethylhexanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO2.ClH/c1-5-13-9(12)8(11)6-7-10(2,3)4;/h8H,5-7,11H2,1-4H3;1H
Clave InChI
NVVHVAZSVVZUFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192902
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27192902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)