Merck
ENAH95E72C75
Enamine
tert-butyl N-[(tert-butoxy)carbonyl]-N-[(2-iodopyridin-3-yl)methyl]carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
470.73
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (tert-butoxycarbonyl)((2-iodopyridin-3-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H23IN2O4.ClH/c1-15(2,3)22-13(20)19(14(21)23-16(4,5)6)10-11-8-7-9-18-12(11)17;/h7-9H,10H2,1-6H3;1H
Clave InChI
JOGXUIFPCNNDAH-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)