Merck
ENAH95E72B9C
Enamine
rac-(4R,6S)-4-(thiophen-2-yl)-1H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.29
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(4R,6S)-4-(thiophen-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11N3O2S/c15-11(16)7-4-6-9(13-5-12-6)10(14-7)8-2-1-3-17-8/h1-3,5,7,10,14H,4H2,(H,12,13)(H,15,16)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
AOYPUEQTXLZQGC-XVKPBYJWSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427569
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427569
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)