ENAH95E72B59
Enamine
2-[3-(2-aminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(3-(2-aminoethyl)phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c11-5-4-8-2-1-3-9(6-8)7-10(12)13;/h1-3,6H,4-5,7,11H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
ZWXFOHWYCQVCOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8775272
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)