Merck
ENAH95E72B02
Enamine
rac-N-[(1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopropyl]benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.22
Número MDL:
Iupac Name
N-((1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopropyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H12FNO/c12-7-9-6-10(9)13-11(14)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14)/t9-,10+/m0/s1
Clave InChI
XLBNONICSMRGRJ-VHSXEESVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437961
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437961
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)