ENAH95E72AE3
Enamine
4-(2-phenoxyacetyl)piperazin-2-one
About This Item
Iupac Name
4-(phenoxyacetyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c15-11-8-14(7-6-13-11)12(16)9-17-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,15)
Clave InChI
VQOCCTAPSDVOOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6718613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6718613
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)