Merck
ENAH95E72A60
Enamine
rac-(3aR,6aR)-3-(chloromethyl)-3aH,4H,6H,6aH-furo[3,4-d][1,2]oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.59
MDL number:
Iupac Name
(3aS,6aS)-3-(chloromethylene)hexahydrofuro[3,4-d]isoxazole
Inchi Code
1S/C6H8ClNO2/c7-1-5-4-2-9-3-6(4)10-8-5/h1,4,6,8H,2-3H2/t4-,6-/m1/s1
InChI key
VWAUYCKNVZBFMB-INEUFUBQSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436306
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436306
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)